4-Bromo-4'-chlorobenzophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4-Bromophenyl)(4-chlorophenyl)methanone
B4224-1G B4224-5G
TCIAB4224-1GEA 137 EUR InStock
TCIAB4224-1G TCIAB4224-5G
4-Bromo-4'-chlorobenzophenone ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-4'-chlorobenzophenone
Formule: C₁₃H₈BrClO
MW: 295,5590 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045208
Numéro CAS: 27428-57-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18e7a92499d622cbb7fa5da0a3d1b986462d2008&vid=18e7a92499d622cbb7fa5da0a3d1b986462d2008&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité