N,N'-Bis(3,5-dimethylphenyl)-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide ≥95.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Pigment Red 149
B4231-1G B4231-5G
TCIAB4231-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAB4231-1G TCIAB4231-5G
N,N'-Bis(3,5-dimethylphenyl)-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide ≥95.0% (sur base azote total)
N,N'-Bis(3,5-dimethylphenyl)-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide
Formule: C₄₀H₂₆N₂O₄
MW: 598,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318472
Numéro CAS: 4948-15-6
EINECS: 225-590-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité