N2-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-1,2-phenylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N2-Boc-4-fluoro-1,2-phenylenediamine, tert-Butyl (2-Amino-5-fluorophenyl)carbamate, (2-Amino-5-fluorophenyl)carbamic acid tert-Butyl ester
B4237-200MG B4237-1G
TCIAB4237-200MGEA 66 EUR InStock
TCIAB4237-200MG TCIAB4237-1G
N2-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-1,2-phenylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N2-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-1,2-phenylenediamine
Formule: C₁₁H₁₅FN₂O₂
MW: 226,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD07787180
Numéro CAS: 362670-07-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité