(2,5-Thiènediyldi-2,1-éthynediyl)bis(triméthylsilane) ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4240-1G B4240-5G
TCIAB4240-1GEA 138 EUR InStock
TCIAB4240-1G TCIAB4240-5G
(2,5-Thiènediyldi-2,1-éthynediyl)bis(triméthylsilane) ≥96.0% (par GC)
(2,5-Thiènediyldi-2,1-éthynediyl)bis(triméthylsilane)
Formule: C₁₄H₂₀SSi₂
MW: 276,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD18207392
Numéro CAS: 79109-69-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité