1-Bromo-5-cloro-2-iodobenzène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4243-5G B4243-25G
TCIAB4243-5GEA 37.4 EUR InStock
TCIAB4243-5G TCIAB4243-25G
1-Bromo-5-cloro-2-iodobenzène ≥96.0% (par GC)
1-Bromo-5-cloro-2-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrClI
MW: 317,35 g/mol
Point d'ébullition: 111°C
Point de fusion: 33°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00672944
Numéro CAS: 31928-44-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité