Bis(4-chloro-2-nitrophenyl)disulphide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Dichloro-2,2'-dinitrodiphenyl Disulphide
B4247-5G B4247-25G
TCIAB4247-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB4247-5G TCIAB4247-25G
Bis(4-chloro-2-nitrophenyl)disulphide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Bis(4-chloro-2-nitrophenyl)disulphide
Formule: C₁₂H₆Cl₂N₂O₄S₂
MW: 377,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047692
Numéro CAS: 2050-66-0
EINECS: 218-094-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 214.0 to 218.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité