1,2-Bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)ethylene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Bis(5-methylbenzo[d]oxazol-2-yl)ethene
B4250-5G B4250-25G
TCIAB4250-5GEA 97.9 EUR InStock
TCIAB4250-5G TCIAB4250-25G
1,2-Bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)ethylene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,2-Bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)ethylene
Formule: C₁₈H₁₄N₂O₂
MW: 290,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00408425
Numéro CAS: 1041-00-5
EINECS: 213-866-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité