2,2'-Bipyridine-3,3'-diol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,3'-Dihydroxy-2,2'-bipyridine, 3,3'-Dihydroxy-2,2'-bipyridyl
B4255-50MG B4255-250MG
TCIAB4255-50MGEA 150 EUR InStock
TCIAB4255-50MG TCIAB4255-250MG
2,2'-Bipyridine-3,3'-diol ≥98.0% (par GC)
2,2'-Bipyridine-3,3'-diol
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075177
Numéro CAS: 36145-03-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité