Brinzolamide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-4-(Ethylamino)-2-(3-methoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e][1,2]thiazine-6-sulphonamide 1,1-Dioxide, (R)-4-(Ethylamino)-2-(3-methoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e][1,2]thiazine-6-sulphonamide 1,1-dioxide
B4258-25MG B4258-100MG
TCIAB4258-25MGEA 29.7 EUR InStock
TCIAB4258-25MG TCIAB4258-100MG
Brinzolamide ≥98.0% (par HPLC)
Brinzolamide
Formule: C₁₂H₂₁N₃O₅S₃
MW: 383,50 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08067749
Numéro CAS: 138890-62-7
Merck Index: 14,01376
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.60 to 11.20 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité