Dianhydride 3,4:3',4'-benzophénonetétracarboxylique ≥98.0% (par GC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzophenone-3,3',4,4'-tetracarboxylic dianhydride
B4260-5G B4260-25G
TCIAB4260-5GEA 91.3 EUR InStock
TCIAB4260-5G TCIAB4260-25G
Dianhydride 3,4:3',4'-benzophénonetétracarboxylique ≥98.0% (par GC), purifié par sublimation
Dianhydride 3,4:3',4'-benzophénonetétracarboxylique
Formule: C₁₇H₆O₇
MW: 322,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005923
Numéro CAS: 2421-28-5
EINECS: 219-348-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 96.0 %
Melting point 225.0 to 229.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité