N,N'-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Perylene Orange
B4268-1G B4268-5G
TCIAB4268-1GEA 347 EUR InStock
TCIAB4268-1G TCIAB4268-5G
N,N'-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide ≥98.0% (sur base azote total)
N,N'-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide
Formule: C₄₈H₄₂N₂O₄
MW: 710,87 g/mol
Numéro CAS: 82953-57-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité