6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-3H-quinazolin-4-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4(3H)-one, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-hydroxyquinazoline, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4(3H)-quinazolinone, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinol
B4270-5G B4270-1G
TCIAB4270-5GEA 176 EUR InStock
TCIAB4270-5G TCIAB4270-1G
6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-3H-quinazolin-4-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-3H-quinazolin-4-one
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₅
MW: 294,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD02678087
Numéro CAS: 179688-29-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité