N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]hexanoic Acid, 6-(Boc-amino)hexanoic Acid, Boc-6-Ahx-OH, N-Boc-6-aminohexanoic Acid, Boc-ε-Acp-OH
B4275-5G B4275-25G
TCIAB4275-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB4275-5G TCIAB4275-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic acid
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231,29 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037798
Numéro CAS: 6404-29-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité