N-Boc-N-methylethylenediamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Boc-(2-Aminoethyl)-N-methylamine, N-Methylethane-1,2-diamine, N-BOC protected
B4277-1ML B4277-5ML
TCIAB4277-1MLEA 96.8 EUR InStock
TCIAB4277-1ML TCIAB4277-5ML
N-Boc-N-methylethylenediamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
N-Boc-N-methylethylenediamine
Formule: C₈H₁₈N₂O₂
MW: 174,24 g/mol
Point d'ébullition: 79°C
Numéro MDL: MFCD01317789
Numéro CAS: 121492-06-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité