3-(Boc-amino)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Aminobenzeneboronic acid, N-BOC protected, 3-(N-Boc-amino)phenylboronic acid, (3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)phenyl)boronic acid, 3-Boronoaniline, N-BOC protected, 3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]benzeneboronic acid, 3-(Boc-amino)benzeneboronic acid
B4279-1G B4279-5G
TCIAB4279-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB4279-1G TCIAB4279-5G
3-(Boc-amino)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-(Boc-amino)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₆BNO₄
MW: 237,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD03411945
Numéro CAS: 380430-68-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité