2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)propanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Boc-DL-alanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-alanine, Boc-DL-Ala-OH
B4282-5G B4282-25G
TCIAB4282-5GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB4282-5G TCIAB4282-25G
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)propanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Formule: C₈H₁₅NO₄
MW: 189,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063124
Numéro CAS: 3744-87-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité