N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methioninol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2-(tert-Butoxycarbonyl)amino-4-methylthio-1-butanol, Boc-Methioninol, N-Boc-L-methioninol, (S)-2-(Boc-amino)-4-methylthio-1-butanol, (S)-tert-Butyl (1-hydroxy-4-(methylthio)butan-2-yl)carbamate
B4283-5G B4283-1G
TCIAB4283-5GEA 311 EUR InStock
TCIAB4283-5G TCIAB4283-1G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methioninol ≥95.0% (par GC)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methioninol
Formule: C₁₀H₂₁NO₃S
MW: 235,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00235939
Numéro CAS: 51372-93-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -21.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité