N-ɑ-Boc-L-tryptophanol ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2-(tert-Butoxycarbonyl)amino-3-(3-indolyl)propanol, N-ɑ-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tryptophanol, (S)-2-(Boc-amino)-3-(3-indolyl)propanol, Boc-Tryptophanol, N-Boc-L-tryptophanol
B4287-1G B4287-5G
TCIAB4287-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAB4287-1G TCIAB4287-5G
N-ɑ-Boc-L-tryptophanol ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-alpha-Boc-L-tryptophanol
Formule: C₁₆H₂₂N₂O₃
MW: 290,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00235953
Numéro CAS: 82689-19-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -33.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité