N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-GABA-OH, N-Boc-γ-aminobutyric acid, 4-(Boc-amino)butyric Acid, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)butyric Acid, N-Boc-4-aminobutyric Acid, N-BOC-gamma-Aminobutyric acid
B4291-5G B4291-25G
TCIAB4291-5GEA 20.9 EUR InStock
TCIAB4291-5G TCIAB4291-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid
Formule: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,24 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Numéro MDL: MFCD00037313
Numéro CAS: 57294-38-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité