N-(tert-Butoxycarbonyl)-7-aminoheptanoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-7-Ah, 7-((tert-Butoxycarbonyl)amino)heptanoic acid, 7-(tert-Butoxycarbonylamino)enanthic Acid, 7-(Boc-amino)enanthic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-7-aminoenanthic Acid, 7-(tert-Butoxycarbonylamino)heptanoic Acid, N-Boc-7-aminoheptanoic Acid, 7-(Boc-amino)heptanoic Acid, N-Boc-7-aminoenanthic Acid
B4292-1G B4292-5G
TCIAB4292-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAB4292-1G TCIAB4292-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-7-aminoheptanoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-7-aminoheptanoic acid
Formule: C₁₂H₂₃NO₄
MW: 245,32 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063356
Numéro CAS: 60142-89-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité