(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4293-1G B4293-5G
TCIAB4293-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAB4293-1G TCIAB4293-5G
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00191190
Numéro CAS: 71239-85-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -18.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité