2,2'-Bipyrazine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-Bipyrazinyl
B4297-100MG B4297-500MG
TCIAB4297-100MGEA 89.1 EUR InStock
TCIAB4297-100MG TCIAB4297-500MG
2,2'-Bipyrazine ≥97.0% (par GC)
2,2'-Bipyrazine
Formule: C₈H₆N₄
MW: 158,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010288
Numéro CAS: 10199-00-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bd530dc244ec23b3ac8ac87f049c9339a808918&vid=1bd530dc244ec23b3ac8ac87f049c9339a808918&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité