1-(2-Bromoéthoxy)-4-chlorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4298-5G B4298-25G
TCIAB4298-5GEA 160 EUR InStock
TCIAB4298-5G TCIAB4298-25G
1-(2-Bromoéthoxy)-4-chlorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-(2-Bromoéthoxy)-4-chlorobenzène
Formule: C₈H₈BrClO
Point d'ébullition: 87°C
Numéro MDL: MFCD00000617
Numéro CAS: 2033-76-3
EINECS: 217-994-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité