4-Butoxy-4'-cyanobiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-Butyloxy-4-biphenylcarbonitrile, 4OCB
B4300-5G B4300-25G
TCIAB4300-5GEA 83.6 EUR InStock
TCIAB4300-5G TCIAB4300-25G
4-Butoxy-4'-cyanobiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Butoxy-4'-cyanobiphenyl
Formule: C₁₇H₁₇NO
MW: 251,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00183755
Numéro CAS: 52709-87-2
EINECS: 258-123-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
Mesomorphic range 75.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité