(E)-1-[4-(Benzyloxy)phényl]-N-(4-fluorophényl)méthanimine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(4-(Benzyloxy)benzylidene)-4-fluoroaniline
B4301-5G B4301-25G
TCIAB4301-5GEA 49.5 EUR InStock
TCIAB4301-5G TCIAB4301-25G
(E)-1-[4-(Benzyloxy)phényl]-N-(4-fluorophényl)méthanimine ≥98.0% (par GC)
(E)-1-[4-(Benzyloxy)phényl]-N-(4-fluorophényl)méthanimine
Formule: C₂₀H₁₆FNO
MW: 305,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017951
Numéro CAS: 70627-52-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité