4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)benzoic acid, 4-[(Boc-amino)methyl]benzoic Acid, Boc-4-Amb-OH
B4305-1G B4305-5G
TCIAB4305-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAB4305-1G TCIAB4305-5G
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00228182
Numéro CAS: 33233-67-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité