4-tert-Butylphenylacetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetic acid
B4307-5G B4307-25G
TCIAB4307-5GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB4307-5G TCIAB4307-25G
4-tert-Butylphenylacetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-tert-Butylphenylacetic acid
Formule: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082593
Numéro CAS: 32857-63-9
EINECS: 251-264-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité