2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB4310-5GEA 47.3 EUR InStock
TCIAB4310-5G TCIAB4310-25G
2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂BrClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD07368982
Numéro CAS: 75806-86-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité