2-Bromo-5-iodo-3-méthylpyridine ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-5-iodo-3-picoline
B4312-1G B4312-5G
TCIAB4312-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAB4312-1G TCIAB4312-5G
2-Bromo-5-iodo-3-méthylpyridine ≥96.0% (par GC)
2-Bromo-5-iodo-3-méthylpyridine
Formule: C₆H₅BrIN
MW: 297,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD09037466
Numéro CAS: 65550-78-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité