2,1,3-Benzoselenadiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B4313-200MG B4313-1G
TCIAB4313-200MGEA 123 EUR InStock
TCIAB4313-200MG TCIAB4313-1G
2,1,3-Benzoselenadiazole ≥98.0% (par GC)
2,1,3-Benzoselenadiazole
Formule: C₆H₄N₂Se
MW: 183,07 g/mol
Point d'ébullition: 246°C
Numéro MDL: MFCD00022886
Numéro CAS: 273-15-4
EINECS: 205-986-8
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité