7-Benzyloxy-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-Benzyloxy-4-hydroxy-6-methoxyquinazoline, 7-Benzyloxy-6-methoxy-4-quinazolinol, 7-(Benzyloxy)-6-methoxyquinazolin-4(3H)-one
B4317-1G B4317-5G
TCIAB4317-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAB4317-1G TCIAB4317-5G
7-Benzyloxy-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
7-Benzyloxy-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one
Formule: C₁₆H₁₄N₂O₃
MW: 282,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD04115119
Numéro CAS: 179688-01-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité