4-Bromo-3-fluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4319-5G B4319-25G
TCIAB4319-5GEA 51.7 EUR InStock
TCIAB4319-5G TCIAB4319-25G
4-Bromo-3-fluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-3-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrFO
MW: 203,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095000
Numéro CAS: 133059-43-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité