(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bromodifluoro(trimethylsilyl)methane
B4325-5G B4325-1G
TCIAB4325-5GEA 227 EUR InStock
TCIAB4325-5G TCIAB4325-1G
(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane ≥98.0% (par GC)
(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane
Formule: C₄H₉BrF₂Si
MW: 203,10 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Numéro MDL: MFCD18641931
Numéro CAS: 115262-01-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa4158f1f214035bd0ec0d1711d348a6fe86ea07&vid=aa4158f1f214035bd0ec0d1711d348a6fe86ea07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité