cis-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: cis-N1-Boc-1,2-cyclohexanediamine, cis-2-Amino-1-(tert-butoxycarbonylamino)cyclohexane, cis-2-Amino-1-(Boc-amino)cyclohexane, tert-Butyl (cis-2-aminocyclohexyl)carbamate
B4331-1G B4331-5G
TCIAB4331-1GEA 130 EUR InStock
TCIAB4331-1G TCIAB4331-5G
cis-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
cis-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07367780
Numéro CAS: 184954-75-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité