(4-Boc-aminophenyl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
B4335-1G B4335-5G
TCIAB4335-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAB4335-1G TCIAB4335-5G
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid
Formule: C₁₁H₁₆BNO₄
Numéro MDL: MFCD02093054
Numéro CAS: 380430-49-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité