trans-4-Bromocinnamaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4337-1G B4337-5G
TCIAB4337-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAB4337-1G TCIAB4337-5G
trans-4-Bromocinnamaldehyde ≥98.0% (par GC)
trans-4-Bromocinnamaldehyde
Formule: C₉H₇BrO
MW: 211,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD03032509
Numéro CAS: 49678-04-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 85.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité