10,10'-Dimethyl-9,9'-biacridinium bis(monomethyl Terephthalate) pour la recherche en chimiluminescence
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: MMT
B4339-100MG B4339-1G
TCIAB4339-100MGEA 50.6 EUR InStock
TCIAB4339-100MG TCIAB4339-1G
10,10'-Dimethyl-9,9'-biacridinium bis(monomethyl Terephthalate) pour la recherche en chimiluminescence
10,10'-Dimethyl-9,9'-biacridinium bis(monomethyl Terephthalate)
Formule: C₄₆H₃₆N₂O₈
MW: 744,80 g/mol
Numéro CAS: 469865-01-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chemiluminescence test (Superoxide radical) to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité