2-Benzyl-1H-benzimidazole chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4341-5G B4341-25G
TCIAB4341-5GEA 103 EUR InStock
TCIAB4341-5G TCIAB4341-25G
2-Benzyl-1H-benzimidazole chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC)
2-Benzylbenzimidazole hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₂N₂
Numéro MDL: MFCD00443659
Numéro CAS: 1212-48-2
EINECS: 214-921-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité