2-Bromopyrazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4352-1G B4352-5G
TCIAB4352-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAB4352-1G TCIAB4352-5G
2-Bromopyrazine ≥98.0% (par GC)
2-Bromopyrazine
Formule: C₄H₃BrN₂
MW: 158,9800 g/mol
Point d'ébullition: 61°C
Point d'éclair: 92°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08275680
Numéro CAS: 56423-63-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité