5-Bromo-6-chloronicotinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4355-1G B4355-5G
TCIAB4355-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAB4355-1G TCIAB4355-5G
5-Bromo-6-chloronicotinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromo-6-chloronicotinic acid
Formule: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD01927098
Numéro CAS: 29241-62-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité