(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-phenylbutanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Boc-L-homophenylalanine, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-4-phenylbutyric Acid, Boc-Homophe-OH, (S)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric Acid
B4356-1G B4356-5G
TCIAB4356-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB4356-1G TCIAB4356-5G
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-phenylbutanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-phenylbutanoic acid
Formule: C₁₅H₂₁NO₄
MW: 279,34 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00076904
Numéro CAS: 100564-78-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +7.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité