3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB4357-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAB4357-1G
3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester ≥97.0% (par GC)
3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₀H₁₇NO₂
MW: 183,25 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Numéro MDL: MFCD04972245
Numéro CAS: 85838-94-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité