1,3-Butadiène ∼15% dans le toluène
Fournisseur: TCI
Danger
B4359-100ML B4359-500ML
TCIAB4359-100MLEA 42.9 EUR InStock
TCIAB4359-100ML TCIAB4359-500ML
1,3-Butadiène ∼15% dans le toluène
1,3-Butadiène
Formule: C₄H₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008659
Numéro CAS: 106-99-0
EINECS: 203-450-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01509
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (HNMR) 15.0 to 20.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité