(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B4365-5G B4365-25G
TCIAB4365-5GEA 104 EUR InStock
TCIAB4365-5G TCIAB4365-25G
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene ≥97.0% (par GC)
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene
Formule: C₈H₁₆Si
MW: 140,3 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Point d'éclair: 6°C
Numéro MDL: MFCD00191877
Numéro CAS: 86318-61-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité