N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Boc-3-fluoro-L-phenylalanine, Boc-Phe(3-F)-OH
B4367-5G B4367-1G
TCIAB4367-5GEA 115 EUR InStock
TCIAB4367-5G TCIAB4367-1G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine
Formule: C₁₄H₁₈FNO₄
MW: 283,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00672522
Numéro CAS: 114873-01-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +8.0 deg (C=1,MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité