N-(tert-Butoxycarbonyl)iminodiacetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Boc-Ida-OH, Boc-DL-Ida-OH, N-Boc-iminodiacetic Acid
B4368-5G B4368-25G
TCIAB4368-5GEA 81.4 EUR InStock
TCIAB4368-5G TCIAB4368-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)iminodiacetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)iminodiacetic acid
Formule: C₉H₁₅NO₆
MW: 233,22 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00800351
Numéro CAS: 56074-20-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité