Stéarate de méthyle
Fournisseur: ACCUSTANDARD
ACCUSFA011NEA 36.8 EUR InStock
ACCUSFA011N
Stéarate de méthyle
Stéarate de méthyle
Formule: CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃
MW: 298,51 g/mol
Point d'ébullition: 355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37…39 °C
Densité: 1,007 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009005
Numéro CAS: 112-61-8
Merck Index: 12,08959
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité