1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4374-5G B4374-25G
TCIAB4374-5GEA 26.4 EUR InStock
TCIAB4374-5G TCIAB4374-25G
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
Formule: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,4500 g/mol
Numéro MDL: MFCD05863216
Numéro CAS: 16588-24-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité