1-(2-Bromoéthoxy)-4-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Fluorophenoxy-ethylbromide
B4376-5G B4376-25G
TCIAB4376-5GEA 104 EUR InStock
TCIAB4376-5G TCIAB4376-25G
1-(2-Bromoéthoxy)-4-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-(2-Bromoéthoxy)-4-fluorobenzène
Formule: C₈H₈BrFO
Point d'ébullition: 66°C
Numéro MDL: MFCD00044739
Numéro CAS: 332-48-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité