4-Bromo-1,1,7,7-tetraethyl-1,2,3,5,6,7-hexahydro-3,3,5,5-tetramethyl-S-indacene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: EMind-Br
B4379-1G B4379-5G
TCIAB4379-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAB4379-1G TCIAB4379-5G
4-Bromo-1,1,7,7-tetraethyl-1,2,3,5,6,7-hexahydro-3,3,5,5-tetramethyl-S-indacene ≥95.0% (par GC)
4-Bromo-1,1,7,7-tetraethyl-1,2,3,5,6,7-hexahydro-3,3,5,5-tetramethyl-S-indacene
Formule: C₂₄H₃₇Br
MW: 405,46 g/mol
Numéro CAS: 1142818-90-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité